Få mere at vide
Bibby Scientific™ Jenway™ ATC/temperatursonder
Til brug med (udstyr):
Jenway pH-meter 3150 og 3205
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med Jenway™ Ydeevne pH-elektroder:
- Opnå hurtigt ligevægt
- Markant reducerede svartider
- Langt større reproducerbarhed
- Væsentlig reduceret langtidsdrift
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | 3150/3205 vandtæt stik |
| Type | Forseglet kombination med pæreende |
| Til brug med (applikation) | Standardmålinger af generelle løsninger, feltmålinger eller i undervisningen |
| Inkluderer | integreret temperaturføler |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 100 °C |
| Til brug med (udstyr) | Jenway pH-meter 3150 og 3205 |