Få mere at vide
Jenway™ Luftslange
Artikelnummer. 12778686
Skift visning
Type:
Luftrør (2 m)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12778686 Luftrør (2 m) Hver
1 options
Artikelnummer. 12778686 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 1008943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00 DKK
    191.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 84.07 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026