Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ 76 Series UV/Synlige scanningsspektrofotometre med CPLive™ Forbindelse
Artikelnummer. 16347005
Type:
Scan UV/Visible Spec med CPLive
Scanning UV/Synligt spektrofotometer med CPLive™ Cloud-forbindelse
Farve:
Hvid/blå
Sort
Artikelnummer. 16347005
Brand: Cole-Parmer™ 8305636
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få skybaseret sikker lagring af dine resultater og protokoller med Jenway 76 Series UV/Synlige scanningsspektrofotometre med CPLive Forbindelse
  • Make setup easy with the user-friendly 7” high-definition color touchscreen and interface
  • Choice of measurement modes let you handle a multitude of applications
  • Simple connectivity with multiple USB ports for data storage and printer connectivity
  • Assure results by enhanced reproducibility with advanced split beam optics
  • Versatile—compatible with a wide range of interchangeable accessories
Tekniske data
Absorbans nøjagtighed ±0.01 A at 1.000 Absorbance
Absorbansområde −0.3 to +2.5 A
Certificeringer/compliance CE
Farve Sort
Koncentration -300 to 9999
Forbindelser 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45
Detektor type Silicon Photodiode
Vise Touchscreen
Dimensioner (L x B x H) 50 x 28 x 15.6 cm
Lyskilde Xenon
Spektral båndbredde 1.5 nm
Type Scan UV/Visible Spec med CPLive
Spænding 100/240 V
Bølgelængdeområde 198 to 1000 nm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer 10GB memory
Optisk design Split Beam
Fotometrisk rækkevidde 0 to 199.9 %T
Stray Light <0.5% at 340 nm and 220 nm
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ± 0.5 nm
Vis mere Vis mindre
Opret en gratis konto nu på CPLive .coleparmer.com for at drage fordel af ubegrænset datalagring og dele dit værdifulde arbejde med kolleger i dit laboratorium eller rundt om i verden.