Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ 76 Series UV/Synlige scanningsspektrofotometre med CPLive™ Forbindelse
Artikelnummer. 16337005
Skift visning
Type:
Scan UV/Synlig Spec med CPLive
Farve:
Hvid/blå
Sort
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Farve
16337005 Scan UV/Synlig Spec med CPLive Hvid/blå
16347005 Scan UV/Synlig Spec med CPLive Sort
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16337005 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 8305626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56455.00 DKK
    52926.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 3528.91 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Få skybaseret sikker lagring af dine resultater og protokoller med Jenway 76 Series UV/Synlige scanningsspektrofotometre med CPLive Forbindelse
  • Gør opsætningen nem med den brugervenlige 7” high-definition farveberøringsskærm og interface
  • Valg af måletilstande giver dig mulighed for at håndtere en lang række applikationer
  • Enkel tilslutning med flere USB porte til datalagring og printertilslutning
  • Sikre resultater ved forbedret reproducerbarhed med avanceret split beam optik
  • Alsidig —kompatibel med en bred vifte af udskifteligt tilbehør
Tekniske data
Absorbans nøjagtighed ±0,01 A ved 1.000 Absorbans
Absorbansområde −0,3 til +2,5 A
Certificeringer/compliance CE
Farve Hvid/blå
Koncentration -300 til 9999
Forbindelser 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45
Detektor type Silicium-fotodiode
Vise Berøringsskærm
Dimensioner (L x B x H) 50 x 28 x 15.6 cm
Lyskilde Xenon
Spektral båndbredde 1.5 nm
Type Scan UV/Synlig Spec med CPLive
Spænding 100 til 240 V
Bølgelængdeområde 198 til 1000 nm
Inkluderer 10 GB hukommelse
Optisk design Split Beam
Fotometrisk rækkevidde 0 til 199,9 %T
Stray Light <0,5 % ved 340 nm og 220 nm
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±0,5 nm
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Opret en gratis konto nu på CPLive .coleparmer.com for at drage fordel af ubegrænset datalagring og dele dit værdifulde arbejde med kolleger i dit laboratorium eller rundt om i verden.