Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ 74 Series Synlige og UV/Synlige scanningsspektrofotometre med CPLive™ Forbindelse
Artikelnummer. 16396995
Skift visning
Type:
Nano Scan Micro-Vol Spec
Scan UV/VIS spektrofotometer
Scannende VIS spektrofotometer
Farve:
Hvid og blå
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Farve Pakningsstørrelse
16396995 Scannende VIS spektrofotometer Sort -
16307005 Scan UV/VIS spektrofotometer Sort Hver
16317005 Nano Scan Micro-Vol Spec Hvid og blå -
16327005 Nano Scan Micro-Vol Spec Sort -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16396995 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 8305631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Få skybaseret sikker lagring af dine resultater og protokoller med Jenway 74 Series Synlige og UV/Synlige scanningsspektrofotometre med CPLive Forbindelse
  • Gør opsætningen nem med den brugervenlige 7” high-definition farveberøringsskærm og interface
  • Valg af måletilstande giver dig mulighed for at håndtere en lang række applikationer
  • Enkel tilslutning med flere USB porte til datalagring og printertilslutning
  • Alsidig —kompatibel med en bred vifte af udskifteligt tilbehør
Tekniske data
Absorbans nøjagtighed ±0,01 A ved 1.000 Absorbans
Absorbansområde −0,3 til +2,5 A
Certificeringer/compliance CE
Farve Sort
Koncentration -300 til 9999
Forbindelser 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45
Detektor type Silicium-fotodiode
Vise Berøringsskærm
Dimensioner (L x B x H) 50 x 28 x 15.6 cm
Lyskilde Wolfram halogen
Spektral båndbredde 5 nm
Type Scannende VIS spektrofotometer
Spænding 100 til 240 V
Bølgelængdeområde 320 til 1000 nm
Inkluderer 10 GB hukommelse
Optisk design Ental
Fotometrisk rækkevidde 0 til 199,9 %T
Stray Light <0,5 % ved 340 nm
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±0,5 nm
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Opret en gratis konto nu på CPLive .coleparmer.com for at drage fordel af ubegrænset datalagring og dele dit værdifulde arbejde med kolleger i dit laboratorium eller rundt om i verden.