Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ 74 Series Synlige og UV/Synlige scanningsspektrofotometre med CPLive™ Forbindelse
Artikelnummer. 16317005
Skift visning
Type:
Nano Scan Micro-Vol Specifikationer
Scan UV/VIS-spektrofotometer
Scanning VIS Spektrofotometer
Farve:
Hvid og blå
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Farve unitSize
16317005 Nano Scan Micro-Vol Specifikationer Hvid og blå -
16396995 Scanning VIS Spektrofotometer Sort -
16307005 Scan UV/VIS-spektrofotometer Sort Hver
16327005 Nano Scan Micro-Vol Specifikationer Sort -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16317005 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 8305623
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få skybaseret sikker lagring af dine resultater og protokoller med Jenway 74 Series Synlige og UV/Synlige scanningsspektrofotometre med CPLive Forbindelse
  • Gør opsætningen nem med den brugervenlige 7” high-definition farveberøringsskærm og interface
  • Valg af måletilstande giver dig mulighed for at håndtere en lang række applikationer
  • Enkel tilslutning med flere USB porte til datalagring og printertilslutning
  • Alsidig —kompatibel med en bred vifte af udskifteligt tilbehør
Tekniske data
Absorbans nøjagtighed ±0,01 A ved 1.000 Absorbans
Absorbansområde −0,3 til +2,5 A
Certificeringer/compliance CE
Farve Hvid og blå
Koncentration -300 til 9999
Forbindelser 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45
Detektor type Silicium-fotodiode
Vise Berøringsskærm
Dimensioner (L x B x H) 50 x 28 x 15.6 cm
Lyskilde Xenon
Spektral båndbredde 5 nm
Type Nano Scan Micro-Vol Specifikationer
Spænding 100 til 240 V
Bølgelængdeområde 198 til 1000 nm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer 10 GB hukommelse
Optisk design Ental
Fotometrisk rækkevidde 0 til 199,9 %T
Stray Light <0,5 % ved 340 nm og 220 nm
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±0,5 nm
Vis mere Vis mindre
Opret en gratis konto nu på CPLive .coleparmer.com for at drage fordel af ubegrænset datalagring og dele dit værdifulde arbejde med kolleger i dit laboratorium eller rundt om i verden.