Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ 74 Series Synlige og UV/Synlige scanningsspektrofotometre med CPLive™ Forbindelse
Artikelnummer. 16273492
Skift visning
Bølgelængdeområde:
198 til 1000 nm
320 til 1000 nm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bølgelængdeområde
16273492 198 til 1000 nm
16300032 320 til 1000 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16273492 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 741501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60495.00 DKK
    57761.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 2733.01 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Få skybaseret sikker lagring af dine resultater og protokoller med Jenway 74 Series Synlige og UV/Synlige scanningsspektrofotometre med CPLive Forbindelse
  • Gør opsætningen nem med den brugervenlige 7 tommer high-definition farveberøringsskærm og interface.
  • Valg af måletilstande giver dig mulighed for at håndtere en lang række applikationer.
  • Enkel tilslutning med flere USB porte til datalagring og printertilslutning.
  • Alsidig —kompatibel med en bred vifte af udskifteligt tilbehør.
Tekniske data
Absorbans nøjagtighed ±0,01 A ved 1.000 A
Absorbansområde -0,3 til +2,5 A
Certificeringer/compliance CE
Koncentration -300 til 9999
Forbindelser 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45
Oversigt Scanning UV/Synligt spektrofotometer med CPLive™ Cloud-forbindelse
Detektor type Silicium-fotodiode
Vise Berøringsskærm
Dimensioner (L x B x H) 50 x 28 x 15.6 cm
Lyskilde Xenon
Spektral båndbredde 5 nm
Type Spektrofotometre
Spænding 100 til 240 V
Bølgelængdeområde 198 til 1000 nm
Inkluderer 10 GB hukommelse
Optisk design Ental
Stilængde 10 til 100 mm
Fotometrisk nøjagtighed inklusive standardtolerance ±1 %T
Fotometrisk rækkevidde 0 til 199,9 %T
Stray Light <0,5 % ved 340 nm og 220 nm
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±0,5 nm
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Opret en gratis konto nu på CPLive .coleparmer.com for at drage fordel af ubegrænset datalagring og dele dit værdifulde arbejde med kolleger i dit laboratorium eller rundt om i verden.