Få mere at vide
Bibby Scientific™ Jenway™ 7305 Model Spektrofotometer
Artikelnummer. 11485089
Skift visning
Bølgelængde nøjagtighed:
±2 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde nøjagtighed Pakningsstørrelse
11485089 ±2 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 11485089 Leverandør Bibby Scientific™ Leverandørnr. 8305816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35355.00 DKK
    31084.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 4270.80 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Lille fodaftryk. Jenway™ 7305 Model Spectrophotometer indeholder ikondrevet software med forbedret navigationssystem for nem og intuitiv brugervenlighed.
  • Inkluder måletilstande for absorbans, % transmittans og koncentration.
  • Lille fodaftryk
  • Mulighed for autologging
  • Tryk for at læse xenon-lampen
  • Stort udvalg af tilbehør til rådighed
  • 3 års garanti
Tekniske data
Absorbansområde −0,3 til +2,5 A
Koncentration –300 til 9999
Forbindelser USB (medfølger)
Dybde (metrisk) 400 mm
Lyskilde Xenon
Spektral båndbredde 5 nm
Type UV-Vis-spektrofotometer
Bølgelængdeområde 320 til 1000 nm
Til brug med (applikation) Til brug i undervisning og generelle QC-laboratorier
Højde (metrisk) 220 mm
Inkluderer Udstyret med 10x10 mm kuvetteholder, leveres med pakke 100 engangskuvetter, brugsanvisning, universal strømforsyning, pc-software på cd-rom og interfacekabel
Måletid 2 til 9999
Optisk design Enkelt stråle
Opløsning 1 nm
Spektral opløsning 5 nm
garanti 3 år
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±0,5 nm
Vægt (metrisk) 6 kg
Bredde (metrisk) 275 mm