Få mere at vide
Jenway™ 6320D Visible Spectrophotometer
Artikelnummer. 11474929
Højde (metrisk):
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11474929
Brand: Jenway™ 1008760
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Use this spectrophotometer QC and testing procedures for a wide variety of services and industries. Jenway™ 6320D Visible Spectrophotometers are high quality, low cost units for spectrophotometric applications in schools and colleges.
  • Wavelength range of 320 to 1000nm (6300 and 6320D) or 198 to 1000nm (6305)
  • Absorbance, %T and concentration modes
  • Multi-parameter display with wavelength and photometric readouts
  • Wide range of sampling accessories
  • Domed lid of 6320D accepts tubes up to 105mm tall
  • 6305 utilizes a high quality pulsed xenon lamp
  • 3 year warranty
Tekniske data
Nøjagtighed ±1%
Koncentration –300 to 1999
Dybde (metrisk) 272 mm
Lyskilde Tungsten Halogen
Type Visible Spectrophotometer
Spænding 230 V
Bølgelængdeområde 320 to 1000 nm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Højde (metrisk) 160 mm
Hertz 50 Hz
Støj <1%
Vægt (metrisk) 6 kg
Bredde (metrisk) 365 mm