Få mere at vide
Jenway™ 6305 UV/Visible-spektrofotometer
Artikelnummer. 11400539
Skift visning
Højde (metrisk):
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11400539 160 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11400539 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 9996868
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41725.00 DKK
    34363.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 7361.47 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Velegnet til applikationer, der kræver målinger i det UV-synlige område. Jenway™ 6305 UV/Visible-spektrofotometer inkluderer multi-parameter skærme, fuld grænsefladekapacitet og alsidigt prøveudtagningstilbehør.
Velegnet til applikationer, der kræver målinger i det UV-synlige område.
  • Nem betjening
  • Multi-parameter displays
  • Fuld grænsefladekapacitet (inklusive til pc)
  • Alsidigt prøveudtagningstilbehør
  • Tre års garanti
  • Leveres med strømkabel, pakke med 100 engangskuvetter, 10 mm x 10 mm celleholder, interfacekabel, pc-applikationssoftware på cd-rom (kræver gratis online registrering) og betjeningsvejledning.
Tekniske data
Koncentration -300 til 1999
Dybde (metrisk) 272 mm
Lyskilde Xenon
Spektral båndbredde 8 nm, 6 nm over UV-området
Type UV-Vis-spektrofotometer
Spænding 115/230 V
Bølgelængdeområde 198 til 1000 nm
Elektriske krav 115/230V, 50/60 Hz
Højde (metrisk) 160 mm
Støj <0,001A ved 0A ved 400 nm
Opløsning 0,1 %T, 0,001 A
Stray Light <0,5 % T ved 220 og 340 nm
Watt <50 W
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Vægt (metrisk) 6 kg
Bredde (metrisk) 365 mm
Frekvens 50/60 Hz