Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ 100 engangskuvetter
Artikelnummer. p-8012837
Kapacitet (metrisk):
1,5 til 3,0 ml
2,4 til 4,5 ml
Oversigt:
Kun synlige bølgelængder
UV og synlige bølgelængder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11400559
Brand: Cole-Parmer™ 9961034
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Kuvette
Oversigt Kun synlige bølgelængder
Kapacitet (metrisk) 1,5 til 3,0 ml
Materiale Plast
Mængde 100/Pk.
Vejlængde 10 mm
Til brug med (applikation) Spektral måling af væsker