Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ 100 engangskuvetter
Artikelnummer. 11490549
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 til 3,0 ml
2,4 til 4,5 ml
Oversigt:
Kun synlige bølgelængder
UV og synlige bølgelængder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Oversigt unitSize
11490549 2,4 til 4,5 ml Kun synlige bølgelængder Pakke med 100
11400559 1,5 til 3,0 ml Kun synlige bølgelængder Pakke med 100
11420559 2,4 til 4,5 ml UV og synlige bølgelængder Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490549 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9961033
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Kuvette
Oversigt Kun synlige bølgelængder
Kapacitet (metrisk) 2,4 til 4,5 ml
Materiale Plast
Mængde 100/Pk.
Vejlængde 10 mm
Til brug med (applikation) Spektral måling af væsker