Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ 100 engangskuvetter
Artikelnummer. 11420559
Kapacitet (metrisk):
1,5 til 3,0 ml
2,4 til 4,5 ml
Oversigt:
Kun synlige bølgelængder
UV og synlige bølgelængder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11420559
Brand: Cole-Parmer™ 8307032
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Kuvette
Oversigt UV og synlige bølgelængder
Kapacitet (metrisk) 2,4 til 4,5 ml
Materiale Plast
Mængde 100/Pk.
Vejlængde 10 mm
Til brug med (applikation) Spektral måling af væsker