Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ 100 engangskuvetter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kuvette |
| Oversigt | Kun synlige bølgelængder |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 til 3,0 ml |
| Materiale | Plast |
| Mængde | 100/Pk. |
| Vejlængde | 10 mm |
| Til brug med (applikation) | Spektral måling af væsker |