Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Jenner's Stain
Artikelnummer. 15413739
Skift visning
Mængde:
25g
100g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413739 25g 25g
15423739 100g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413739 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61077.14
Request Bulk or Custom Format
For use in staining blood smears
Til brug ved farvning af blodudstrygninger
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62851-42-7
Synonym Eosin-methylenblåt
Tekniske data
Mængde 25g
Format Pulver
Til brug med (applikation) Til brug ved farvning af blodudstrygninger
Farve Mørkegrøn