Få mere at vide
JDTic dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
JDTic (dihydrochloride) is a potent antagonist of kappa-opioid receptors (KOR), blocking the κ-agonist U50, 488-induced antinociception.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JDTic dihydrochloride |
| CAS | 785835-79-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H41Cl2N3O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (185.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (92.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@@H]1NCC2=C(C=CC(O)=C2)C1)N[C@@H](C(C)C)CN3C[C@H](C)[C@](C)(C4=CC=CC(O)=C4)CC3.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 538.55 |
| Formel vægt | 538.55 |
| Vis mere |