Få mere at vide
Cole-Parmer™ JD Honigberg™ Ice-Pak Cold Packs
Artikelnummer. 11731029 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
127 x 76.2 x 25.4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
11731029 127 x 76.2 x 25.4 mm Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 11731029 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0634510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.87 DKK
    756.79 DKK / Pakke med 24
    Spare 86.08 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Afkøl prøver til forsendelse med disse kolde pakker. Cole-Parmer™ JD Honigberg™ Ice-Pak Cold Packs fryser fast på 6 til 10 timer og forbliver ved konstant -6 °C i op til 72 timer.
  • Pakninger er ugiftige og vil ikke forurene prøver
  • Bruges med isolerede afsendere og beholdere for at få de bedste resultater ved forsendelse af varmefølsomme materialer
  • 24 pakker pr. etui
Tekniske data
Mængde 24 Pk.
Produkttype Kold pakke
Til brug med (applikation) Køl prøver til forsendelse
Dimensioner (L x B x H) 127 x 76.2 x 25.4 mm
Temperatur (metrisk) Drift -6 °C