Tekniske data
| Mængde | 12 Pk. |
| Produkttype | Cold Pack |
| Til brug med (applikation) | Refrigerate Samples For Shipping |
| Dimensioner (L x B x H) | 266.7 x 203.2 x 38.1 mm |
| Temperatur (metrisk) Drift | -6°C |