Få mere at vide
Cole-Parmer™ JD Honigberg™ Ice-Pak Cold Packs
Artikelnummer. 11711029 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
177.8 x 95.25 x 38.1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
11711029 177.8 x 95.25 x 38.1 mm Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 11711029 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0634520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    946.59 DKK
    849.82 DKK / Pakke med 24
    Spare 96.77 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Mængde 24 Pk.
Produkttype Kold pakke
Til brug med (applikation) Køl prøver til forsendelse
Dimensioner (L x B x H) 177.8 x 95.25 x 38.1 mm
Temperatur (metrisk) Drift -6 °C