Få mere at vide
Jatrorrhizine Hydroxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Jatrorrhizine Hydroxide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO4.H2O/c1-23-18-5-4-12-8-16-14-10-19(24-2)17(22)9-13(14)6-7-21(16)11-15(12)20(18)25-3;/h4-5,8-11H,6-7H2,1-3H3;1H2 |
| Formel vægt | 355.142 |