Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Jasplakinolide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001470
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
30001470 100 μg
1 options
Artikelnummer. 30001470 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2792/100U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3965.00 DKK
    3749.55 DKK / 100µg
    Spare 215.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stabilizes F-actin; promotes actin polymerization
Rapidly stabilizes pre-formed actin filaments and inhibits their disassembly in vitro. Also induces polymerization of actin monomers into F-actin in vivo. Shown to bind to F-actin competitively with phalloidin (Cat. No. 4535) (Kd ∽ 15 nM). Exhibits antifungal and antiproliferative effects (IC50 = 35 nM for antiproliferative activity in PC3 cells). Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Jasplakinolide
CAS 102396-24-7
Mængde 100 μg
Molekylær formel C36H45BrN4O6
Formel vægt 709.67
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 709.682