missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Jasmolin I, TRC

Artikelnummer. 30407538
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407538 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCJ2105001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Jasmolin I
CAS 4466-14-2
Molekylær formel C21 H30 O3
Mængde 1 mg
Synonym (S)-2-Methyl-4-oxo-3-((Z)-pent-2-en-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h8-9,11,16,18-19H,7,10,12H2,1-6H3/b9-8-/t16-,18+,19+/m1/s1
SMIL CC\C=C/CC1=C(C)[C@H](CC1=O)OC(=O)[C@@H]2[C@@H](C=C(C)C)C2(C)C
IUPAC navn [(1S)-2-methyl-4-oxo-3-[(Z)-pent-2-enyl]cyclopent-2-en-1-yl] (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 330.46
Formel vægt 330.2195
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.