Få mere at vide
Jasmolin I + Cinerin I (blanding), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinerin I∣Jasmolin I |
| CAS | 25402-06-6∣4466-14-2 |
| Molekylær formel | C20 H28 O3∣C21 H30 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1S)-3-(2Z)-2-butenyl-2-methyl-4-oxo-2-cyclopenten-1-yl ester, (1R,3R)-, Cinerin I (6CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, 3-(2-butenyl)-2-methyl-4-oxo-2-cyclopenten-1-yl ester, [1R-[1α[S*(Z)],3β]]-, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with 2-(2-butenyl)-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one (8CI), Cinerin, Cinerin I, (S)-2-Methyl-4-oxo-3-((Z)-pent-2-en-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O3/c1-7-8-9-14-13(4)17(11-16(14)21)23-19(22)18-15(10-12(2)3)20(18,5)6/h7-8,10,15,17-18H,9,11H2,1-6H3/b8-7-/t15-,17+,18+/m1/s1∣InChI=1S/C21H30O3/c1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h8-9,11,16,18-19H,7,10,12H2,1-6H3/b9-8-/t16-,18+,19+/m1/s1 |
| SMIL | C\C=C/CC1=C(C)[C@H](CC1=O)OC(=O)[C@@H]2[C@@H](C=C(C)C)C2(C)C∣CC\C=C/CC1=C(C)[C@H](CC1=O)OC(=O)[C@@H]2[C@@H](C=C(C)C)C2(C)C |
| IUPAC navn | Cinerin I∣Jasmolin I |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.43∣330.46 |
| Formel vægt | 316.2038∣330.2195 |