Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Janus Green B, ren biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. 10163730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10163730 5 g Glasflaske 5g
10340644 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10163730 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 191680050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2869-83-2 | C30H31ClN6 | 511.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2869-83-2
Molekylær formel C30H31ClN6
Molekylvægt (g/mol) 511.07
MDL nummer MFCD00011758
InChI nøgle XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 11050
PubChem CID 76123
ChEBI CHEBI:21184
IUPAC navn 8-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]-N,N-diethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2-amin;chlorid
SMIL [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[N+](C3=CC=CC=C3)C2=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Janus Green B
Navn note Pure
Farvestofindhold 50% min.
Merck Index 15, 5303
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 511.07
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Sort eller brun/grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver