Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Janus Green B
Beskrivelse
Janus Green B er en farve, der interagerer med DNA og er blevet brugt til histologiske undersøgelser, herunder mitokondriel farvning, hvor dens oxidation og reduktion afslører ændringer i elektronoverførselskæden. Farven er blevet brugt i undersøgelser til effektiv og hurtig farvning af insekt chordotonale organer og perifere nerver, hvor nerverne fremstår mørkeblå i sammenligning med ikke-farvet væv. Ved brug af Janus Green B viser undersøgelser af kaninlymfekar, at trådlignende strukturer i lymfekarrene, kendt som Bonghan-kanaler, indeholder en høj tæthed af mitokondrier i deres celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Janus Green B er en farve, der interagerer med DNA og er blevet brugt til histologiske undersøgelser, herunder mitokondriel farvning, hvor dens oxidation og reduktion afslører ændringer i elektronoverførselskæden. Farven er blevet brugt i undersøgelser til effektiv og hurtig farvning af insekt chordotonale organer og perifere nerver, hvor nerverne fremstår mørkeblå i sammenligning med ikke-farvet væv. Ved brug af Janus Green B viser undersøgelser af kaninlymfekar, at trådlignende strukturer i lymfekarrene, kendt som Bonghan-kanaler, indeholder en høj tæthed af mitokondrier i deres celler.
Opløselighed Opløseligt i vand (20 mg
/ml ved 20 C), ethanol °og let opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Janus Green B |
| Merck Index | 14,5255 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol,and slightly soluble in alcohol. |
| Formel vægt | 511.07 |
| Mængde | 5 g |