Få mere at vide
JANEX-1, MedChemExpress
Beskrivelse
JANEX-1 (WHI-P131) is a potent and specific JAK3 inhibitor (estimated Ki=2.3 μM). JANEX-1 (WHI-P131) shows potent JAK3-inhibitory activity (IC50 of 78 μM), does not inhibit JAK1 and JAK2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JANEX-1 |
| CAS | 202475-60-3 |
| Farve | Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H15N3O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | WHI-P131 Jak3 inhibitor I |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (336.35 mM) |
| SMIL | OC1=CC=C(NC2=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=NC=N2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.31 |
| Vis mere |