Få mere at vide
Jenway™ Syltetøj, gelé og konserves epoxy-fyldt kombinationselektrode
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Type: Kombination
- End Type: Pære
- pH-område: 1-13
- Temperaturområde: 0 til 80 °C
- Kropsmateriale: Epoxy
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kombination, Genopfyldelig |
| Knudepunkt | Udskiftelig keramik |
| Materiale | Epoxy krop |
| pH-område | 0 til 13 |
| Type påfyldningsopløsning | 4,0 M KCl/AgCl |
| Til brug med (applikation) | Måling af frugt- og marmeladekonserves |
| Isopotentielt punkt | 0 ±20mV |
| Svartid | 95 % af den endelige aflæsning på 10 sekunder |
| Hældning | 59,16 mV± 3mV ved 25 °C |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |
| Vis mere |