Få mere at vide
MedChemExpress JAK2 JH2 Tracer
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (111.40 mM) |
| Molekylvægt (g/mol) | 747.73 g/mol |
| CAS | 2101955-00-2 |