Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals JAK2-hæmmer IV
Artikelnummer. 15496939
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496939 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15496939 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65506.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
En aminoindazolforbindelse, der kraftigt hæmmer aktiviteten af både vildtype JAK2 og den aktive V617F mutant
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Bleg gul
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) En aminoindazolforbindelse, der kraftigt hæmmer aktiviteten af både vildtype JAK2 og den aktive V617F mutant
CAS 1110502-30-1
Molekylær formel C17H20N4O2S
Formel vægt 344.40
Synonym 4-(3-amino-lH-indazol-4-yl)-N-(tert-butyl)benzensulfonamid;
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype JAK2-hæmmer IV
Form Fast stof