Få mere at vide
Fisherbrand™ Objektglasholder
Shop alle Fisherbrand produkter
Slidekapacitet:
40
78
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kemikaliebestandig polyethylenholder med høj densitet
- Praktisk at bruge beholder holder både 3 x 1 tommer eller 75 x 25 mm objektglas under evakuering og rengøring
- Let, stærk, kemikalieresistent højdensitets polyethylenholder giver en billig måde at tørre overskydende væsker fra flade overflader
- 10° vinkel på slidser letter klar visning af den ønskede glide
- Affasede kanter giver nem adgang til kanaler
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Recyclable
Tekniske data
Tekniske data
Slidekapacitet | 78 |
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Til brug med (udstyr) | Objektglas til mikroskop |
Længde (engelsk) Slide | 3 tommer |
Længde (metrisk) slæde | 75 mm |
Materiale | HDPE |
Sterilitet | Ikke steril |
Bredde (engelsk) Slide | 1 tomme |
Bredde (metrisk) Slide | 25 mm |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Filstørrelse: 66.4 MB
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
37Hours
2Minutes
44Seconds
1 -
Fisherbrand
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsPromo Code: 24168Expires: 2025-09-30
Days
11Hours
2Minutes
44Seconds
1
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Objektglasholder >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion