Få mere at vide
Fisherbrand™ Objektglasholder
Artikelnummer. 11947984 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Slidekapacitet:
40
78
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slidekapacitet Pakningsstørrelse
11947984 78 Hver
11937984 40 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11947984
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 DKK
    222.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 79.21 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en billig måde at tørre overskydende væske på fra flade overflader. Fisherbrand™ Slide Holder er konstrueret af kemikalie-resistent HDPE.
Kemikaliebestandig polyethylenholder med høj densitet
  • Praktisk at bruge beholder holder både 3 x 1 tommer eller 75 x 25 mm objektglas under evakuering og rengøring
  • Let, stærk, kemikalieresistent højdensitets polyethylenholder giver en billig måde at tørre overskydende væsker fra flade overflader
  • 10° vinkel på slidser letter klar visning af den ønskede glide
  • Affasede kanter giver nem adgang til kanaler
Tekniske data
Type Objektglasholder
Slidekapacitet 78
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Natural
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Længde (engelsk) Slide 3 tommer
Længde (metrisk) slæde 75 mm
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) Slide 1 tomme
Bredde (metrisk) Slide 25 mm