Få mere at vide
Novus Biologicals™ Jade-1/PHF17 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18296815 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18296815 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18296815 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL114356
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Jade-1/PHF17 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC27135 and based on accession number NM_249. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens PHD finger protein 17 (PHF17), transcript variant S, mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen symbol JADE1
Proteintilstand Native
For Research Use Only