Få mere at vide
KleenGuard™ G29 Chemical Gloves
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15387647
Størrelse:
Small, 7
X-Small, 6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15387647
Brand: KleenGuard™ 49822
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
KleenGuard™ G29 Neoprene Chemical Gloves with Dual-Dex™ Technology provide the dexterity and tactile sensitivity of thin mil gloves with greater durability and reduced exposure.
  • Neoprene blend construction designed for protection from solvents
  • Textured fingertips for wet or dry grip
  • Not made with natural rubber latex
  • Silicone-free
  • Powder free
  • Ambidextrous for greater efficiency
  • Highest level of dexterity per EN420:2003 standard
  • Available in sizes 6 (XS) - 11 (2XL)
Common Applications:
  • Handling hydraulic fluids
  • Working with solvents such as Frekote, IPA, and Varson
  • Wiping down parts and machinery with solvents
  • Janitorial cleaning
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0120
Farve Blue
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Neoprene Blend
Produkttype Neoprene Gloves
Størrelse X-Small, 6
Tykkelse (engelsk) 12 mil
Tykkelse (metrisk) 0.30 mm
EN388 Standard EN 388:4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KOP
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Til brug med (applikation) Protection from solvents
Handske manchet stil Beaded/Rolled
Greb design Dual-Dex™ Technology
Foring Unlined
Model- 49822
Serie KleenGuard™ G29
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 30.5 cm