Få mere at vide
Hughes Mobil sikkerhedsbruser med jakke med øjen-/ansigtsvask
Artikelnummer. 17752348
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17752348 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17752348 Leverandør Hughes Leverandørnr. HSHJ040KGW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59272.50 DKK
    40244.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 19027.73 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
114 L isoleret mobil selvstændig nødbruser med øjen-/ansigtsskyl. Inkorporerer en polypropylen foret cylinder, en rustfri stålramme og store pneumatiske dæk, hvilket gør det nemt at manøvrere af én person.
  • 114 liters kapacitet isoleret mobil selvstændig nødsikkerhedsbruser med øjen-/ansigtsskylleenhed
  • Indeholder en polypropylen foret cylinder, en rustfri stålramme og store luftfyldte dæk, hvilket gør det nemt at manøvrere af én person
  • Til lange afstande eller ujævne overflader kan en valgfri 'A'-ramme med anhængertræk monteres
  • Derudover kan hjulafstanden ændres, så enheden kan passe gennem standard døråbninger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 114 L
Farve Hvid
Produkttype Sikkerhedsbruser