Få mere at vide
Hughes Kappet og isoleret tankbruser
Artikelnummer. 17772348
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
350 l
1500 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17772348 350 l
17762348 1500 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17772348 Leverandør Hughes Leverandørnr. HSHJ14K3SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71216.25 DKK
    37433.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 33782.81 DKK
    47% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Isoleret nødbeholderbruser med øjen-/ansigtsskylleenhed til brug i ufarlige varme klimaer. Designet til at møde og overgå ANSI standarder ved at levere lunkent vand, selv når der ikke er vandforsyning.
  • Isoleret nødbeholderbruser med øjen-/ansigtsskylleenhed, til brug i ikke-farlige varme klimaer
  • Jakkede og isolerede modeller holder en konstant temperatur
  • Velegnet til brug, hvor der er utilstrækkeligt vandtryk
  • Sidemonteret øje-/ansigtsvaskerenhed
  • Designet til at møde og overgå ANSI standarder ved at levere lunkent vand i mere end 15 minutter med et garanteret flow på 76 liter i minuttet, selv når der ikke er vandforsyning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 350 l
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Tank Bruser