Få mere at vide
Jaceosidin, TRC
Artikelnummer. 30135287
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135287 100 mg
30134258 50 mg
17967544 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135287 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCJ125450100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18085-97-7
Molekylær formel C17H14O7
Molekylvægt (g/mol) 330.29
Synonym 4',5,7-Trihydroxy-3',6-dimethoxy-flavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3',6-Dimethoxy-4',5,7-trihydroxyflavone, 4',5,7-Trihydroxy-3',6-dimethoxyflavone, 4'-Demethyleupatilin, 5,7,4'-Trihydroxy-6,3'-dimethoxyflavone;
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-methoxychromen-4-one
SMIL COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(O)cc3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Jaceosidin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14O7/c1-22-13-5-8(3-4-9(13)18)12-6-10(19)15-14(24-12)7-11(20)17(23-2)16(15)21/h3-7,18,20-21H,1-2H3
Formel vægt 330.074
Procent renhed >95%