Få mere at vide
Jacaric Acid (10mg/mL in Ethanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Jacaric Acid |
| CAS | 28872-28-8 |
| Molekylær formel | C18H30O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Jarcaric Acid, (8Z,10E,12Z)-8,10,12-Octadecatrienoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-11H,2-5,12-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,9-8+,11-10- |
| SMIL | CCCCC\C=C/C=C/C=C\CCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | (8Z,10E,12Z)-octadeca-8,10,12-trienoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.44 |
| Formel vægt | 278.2246 |
| Vis mere |