Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Vakuum/Schlenk kolbe med O-ringhane og almindelig arm
Artikelnummer. p-7147047
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15834734
Brand: GPE Scientific™ CSB/25
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-kolbe med O-ringhane og almindelig arm er designet til brug med Schlenk-linjer og en vakuummanifold og fås i forskellige kapaciteter.
  • Designet med en sidearm til evakuering eller påfyldning af gasser
  • Til tilslutning til Schlenk-linjer
  • Rundbundet form
  • Inkluderer almindelig arm
  • Inkluderer O-ring hane
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderer O-ring tap og almindelig arm
Produkttype Vakuum/Schlenk kolbe