Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Vakuum/Schlenk kolbe med O-ringhane og almindelig arm
Artikelnummer. 15864734
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15864734 500 mL Hver
15834734 25 mL Hver
15854734 50 mL Hver
15814734 100 mL Hver
15844734 250 mL Hver
15824734 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15864734 Leverandør GPE Scientific™ Leverandørnr. CSB/500
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-01-2027
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-kolbe med O-ringhane og almindelig arm er designet til brug med Schlenk-linjer og en vakuummanifold og fås i forskellige kapaciteter.
  • Designet med en sidearm til evakuering eller påfyldning af gasser
  • Til tilslutning til Schlenk-linjer
  • Rundbundet form
  • Inkluderer almindelig arm
  • Inkluderer O-ring hane
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderer O-ring tap og almindelig arm
Produkttype Vakuum/Schlenk kolbe