Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Vakuum/Schlenk kolbe med O-ringhane og almindelig arm
Beskrivelse
- Designet med en sidearm til evakuering eller påfyldning af gasser
- Til tilslutning til Schlenk-linjer
- Rundbundet form
- Inkluderer almindelig arm
- Inkluderer O-ring hane
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Inkluderer | O-ring tap og almindelig arm |
| Produkttype | Vakuum/Schlenk kolbe |