Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Vakuum/Schlenk kolbe med O-ringhane og O-ring kugleledskål
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet med en sidearm til evakuering eller påfyldning af gasser
- Til tilslutning til Schlenk-linjer
- Rundbundet form
- Inkluderer O-ring hane
- Inkluderer O-ring kugleledskål
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Inkluderer | O-ring tap og O-ring kugleledskål |
| Produkttype | Vakuum/Schlenk kolbe |
| Sidearmsled | Størrelse: 19 |