Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Vac Line Bubbler
Artikelnummer. 15894804
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15894804 20 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 15894804 Leverandør GPE Scientific™ Leverandørnr. JYB/1
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
GPE Scientific™ J Young Vac Line Bubbler er specielt designet til brug med Schlenk linjer og vakuummanifold.
  • Solidt konstrueret til brug med vakuummanifolder
  • Designet til brug med Schlenk-linjer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Længde (metrisk) 130 mm
Produkttype Vacuum line bobler
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm