Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Tommelfingerskruelåseclips til kugleled
Artikelnummer. 15864904
Skift visning
Til brug med (udstyr):
12/2 og 12/5 størrelse sfæriske samlinger
18/7 og 18/9 størrelse sfæriske samlinger
28/12 og 28/15 størrelse sfæriske samlinger
35/20 størrelse sfæriske samlinger
40/25 størrelse sfæriske led
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15864904 40/25 størrelse sfæriske led Hver
15824904 12/2 og 12/5 størrelse sfæriske samlinger Hver
15834904 18/7 og 18/9 størrelse sfæriske samlinger Hver
15844904 28/12 og 28/15 størrelse sfæriske samlinger Hver
15854904 35/20 størrelse sfæriske samlinger Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15864904 Leverandør GPE Scientific™ Leverandørnr. TJC/41
Forventet forsendelse: 19-01-2027
GPE Scientific™ J Young Tommelfingerskruelåseclips til kugleled låses på plads for sikkert at fastgøre J Young sfæriske led.
  • Tommelfinger skrue design
  • Fastgør sikkert J Young sfæriske led
Tekniske data
Type Tommelskrue Låseclips til J Young Kugleformede led
Til brug med (udstyr) 40/25 størrelse sfæriske led