Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Kugleled, han/O-ring kugleled
Type:
Mandligt sfærisk led
Ledstørrelse:
12/2
12/5
18/7
18/9
28/12
28/15
35/20
40/25
51/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kugleled designet til brug med kopled
- Fås med forskellige samlingsstørrelser, skaftboringer og skaft-OD'er
Tekniske data
Tekniske data
| Varebeskrivelse | Skaftboring: 2 mm, Skaft OD: 7 mm |
| Type | Mandligt sfærisk led |
| Ledstørrelse | 12/2 |