Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Kugleled, han/O-ring kugleled
Artikelnummer. 15804764
Type:
Mandligt sfærisk led
Ledstørrelse:
12/2
12/5
18/7
18/9
28/12
28/15
35/20
40/25
51/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15804764
Brand: GPE Scientific™ GBM/18/7
Only null left
Add to basket
Add to basket
GPE Scientific™ J Young Kugleled, han-/O-ringkugleled er et udskifteligt kugleled, der fås med Viton eller PTFE-dækket Viton O-ring.
  • Kugleled designet til brug med kopled
  • Fås med forskellige samlingsstørrelser, skaftboringer og skaft-OD'er
Specifications
Varebeskrivelse Skaftboring: 7 mm, Skaft OD: 11 mm
Type Mandligt sfærisk led
Ledstørrelse 18/7