Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolbe, rund bund med glasnøgle og fatning
Artikelnummer. 15884894
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15884894 25 mL Hver
15804904 50 mL Hver
15864894 100 mL Hver
15894894 250 mL Hver
15814904 500 mL Hver
15874894 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15884894 Leverandør GPE Scientific™ Leverandørnr. SRG/25
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolbe, rund bund med glasnøgle og fatning er specielt designet til brug med Schlenk linjer og vakuummanifolder, og fås i forskellige kapaciteter.
  • Inkluderer glasnøgle og fatning
  • Fås i forskellige kapaciteter
  • Fås med forskellige fugestørrelser
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderer Glasnøgle og fatning
Produkttype Schlenk Flaske
Sokkelled Ledstørrelse: 14
Bund form Rund