Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolbe, rund bund med fintrådshane og fatning
Artikelnummer. p-7147058
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15854804
Brand: GPE Scientific™ JRF/25
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GPE Scientific™ J Young Schlenk-kolbe, rund bund med hane og fatning med fint gevind er specielt designet til brug med Schlenk-ledninger og vakuummanifold.
  • Solidt konstrueret til brug med vakuummanifolder
  • Designet til brug med Schlenk-linjer
  • Inkluderer fintrådshane og fatning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Til brug med (udstyr) Schlenk-ledninger og vakuummanifolder
Inkluderer Fint gevind hane og muffe
Sokkelled Størrelse: 25
Bund form Rund