Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolbe, rund bund med fintrådshane og fatning
Artikelnummer. 15884804
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15884804 500 mL Hver
15854804 25 mL Hver
15874804 50 mL Hver
15834804 100 mL Hver
15864804 250 mL Hver
15844804 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15884804 Leverandør GPE Scientific™ Leverandørnr. JRF/500
Forventet forsendelse: 01-03-2027
GPE Scientific™ J Young Schlenk-kolbe, rund bund med hane og fatning med fint gevind er specielt designet til brug med Schlenk-ledninger og vakuummanifold.
  • Solidt konstrueret til brug med vakuummanifolder
  • Designet til brug med Schlenk-linjer
  • Inkluderer fintrådshane og fatning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (udstyr) Schlenk-ledninger og vakuummanifolder
Inkluderer Fint gevind hane og muffe
Sokkelled Størrelse: 24
Bund form Rund