Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolbe, rund bund med fintrådshane og fatning
Code produit. 15834804
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15834804
Marque: GPE Scientific™ JRF/100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
GPE Scientific™ J Young Schlenk-kolbe, rund bund med hane og fatning med fint gevind er specielt designet til brug med Schlenk-ledninger og vakuummanifold.
  • Solidt konstrueret til brug med vakuummanifolder
  • Designet til brug med Schlenk-linjer
  • Inkluderer fintrådshane og fatning
Spécification
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Til brug med (udstyr) Schlenk-ledninger og vakuummanifolder
Inkluderer Fint gevind hane og muffe
Sokkelled Størrelse: 24
Bund form Rund
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis