Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolbe, cylindrisk med fintrådshane og kegle
Artikelnummer. 15884784
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15884784
Brand: GPE Scientific™ JCC/250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolbe, cylindrisk med hane og kegle med fint gevind, er specielt designet til brug med vakuummanifolder og Schlenk-ledninger.
  • Solidt konstrueret til brug med vakuummanifolder
  • Designet til brug med Schlenk-linjer
  • Inkluderer fintrådshane og kegle
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Til brug med (udstyr) Vakuummanifolder og Schlenk-linjer
Inkluderer Fintrådshane og kegle
Produkttype Schlenk Flaske
Sokkelled Størrelse: 24